Läs mer
8-Hydroxykinolin, ACS
Produktkod. 11369657
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369657 50 g 50g
11359657 250 g 250g
11349657 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041272.18
 Begränsad artikel
I lager
Ett bakteriostatiskt och fungistatiskt ämne, även ett kelaterande medel för metaller | CAS: 148-24-3 | C9H7NO | 145,16 g/mol
Ett bakteriostatiskt och fungistatiskt medel. Även ett kelatbildande medel för metaller.8-Hydroxikinolin används som antiseptisk och desinfektionsmedel. Dess alkohollösning används i flytande bandage. Det används för att framställa tris(8-hydroxikinolinato)aluminium, som kan användas som en komponent i organiska ljusemitterande dioder (OLED). Det används också som ett reagens och som en stabilisator av väteperoxid i en raketbränsleoxidator. Det används som ett kelatbildande medel och används som bärare för radioindium för diagnostiska ändamål. Dess halogenerade derivat används som anti-infektionsmedel och orala antiamebics.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148-24-3
Molekylformel C9H7NO
Molekylvikt (g/mol) 145.16
MDL-nummer MFCD00006807
InChI-nyckel MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
IUPAC-namn kinolin-8-ol
LEDER OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinoline
Smältpunkt 72 °C till 76 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 267 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 114512
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,4843
Löslighetsinformation Nästan olöslig i vatten och dietyleter; Mycket löslig i etanol, aceton, kloroform och bensen; Löslig i ättiksyra, etanol, aceton, kloroform, bensen och vattenhaltiga mineralsyror; Olöslig i vatten och dietyleter.
Formel vikt 145.16
Kvalitet ACS
Fysisk form Granulat
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 8-Hydroxyquinoline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 8-Hydroxyquinoline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.