Läs mer
8-Hydroxyquinoline Copper Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Hydroxyquinoline Copper Salt |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C9H7NO.Cu/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h2*1-6,11H;/q;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 351.0195 |