Läs mer
8-hydroxykinolin hemisulfat salthemihydrat, TRC
Produktkod. 30402278
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30402278 100 g
1 options
Produktkod. 30402278 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH953488100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinoline Hemisulfate Salt Hemihydrate
CAS 207386-91-2
Molekylformel 2(C9H7NO) • H2SO4 • H2O
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C9H7NO.H2O4S.H2O/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4;/h1-6,11H;(H2,1,2,3,4);1H2
LEDER OC1=CC=CC2=C1N=CC=C2.O=S(O)(O)=O.O
IUPAC-namn Kinolin-8-ol sulfathydrat
Molekylvikt (g/mol) 261.26
Formel vikt 261.03