Läs mer
8-Hydroxyquinoline, MedChemExpress
Produktkod. 16458556
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16458556 100 mg
1 options
Produktkod. 16458556 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress 8-Hydroxyquinoline (8-Hydroxyquinoline) is a monoprotic bidentate chelating agent, exhibits antiseptic, disinfectant, and pesticide properties, functioning as a transcription inhibitor.
8-Hydroxyquinoline (8-Hydroxyquinoline) is a monoprotic bidentate chelating agent, exhibits antiseptic, disinfectant, and pesticide properties, functioning as a transcription inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Färg Tan
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H7NO
Kvantitet 100 mg
Synonym 8-Quinolinol
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (344.45 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Formel vikt 145.16
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death