Läs mer
8-hydroxykinolin N-oxid, TRC
Produktkod. 30399376
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30399376 5 g
1 options
Produktkod. 30399376 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9532705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinoline N-Oxide
CAS 1127-45-3
Molekylformel C9 H7 N O2
Kvantitet 5 g
Synonym 8-Quinolinol, 1-oxide, 8-Hydroxyquinoline 1-oxide, 8-Hydroxyquinoline N-oxide, 8-Quinolinol N-oxide, NSC 21656, o-Hydroxyquinoline N-oxide, 8-Quinolinol 1-oxide
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10(12)9(7)8/h1-6,11H
LEDER Oc1cccc2ccc[n+]([O-])c12
IUPAC-namn 1-oxidoquinolin-1-ium-8-ol
Molekylvikt (g/mol) 161.16
Formel vikt 161.0477