Läs mer
8-hydroxykinolin N-oxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Hydroxyquinoline N-Oxide |
| CAS | 1127-45-3 |
| Molekylformel | C9 H7 N O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 8-Quinolinol, 1-oxide, 8-Hydroxyquinoline 1-oxide, 8-Hydroxyquinoline N-oxide, 8-Quinolinol N-oxide, NSC 21656, o-Hydroxyquinoline N-oxide, 8-Quinolinol 1-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10(12)9(7)8/h1-6,11H |
| LEDER | Oc1cccc2ccc[n+]([O-])c12 |
| IUPAC-namn | 1-oxidoquinolin-1-ium-8-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.0477 |