Läs mer
8-Hydroxyquinoline, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15880861
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15880861 1 kg 1kg
15876630 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15880861 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8202611000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148-24-3
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Specifikationer
Smältpunkt 72.5°C to 74.0°C
Densitet 1.034 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 267°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00006807
Kvantitet 1 kg
Synonym 8-Hydroxyquinoline, Oxine, 8-Quinolinol, 8-Hydroxyquinoline