Läs mer
8-Hydroxyquinoline Sulfate Monohydrate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 207386-91-2 |
| Smältpunkt | 182°C |
| MDL-nummer | MFCD00149610 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate, Quinosol, 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.39 (Anhydrous Basis) |
| Kvalitet | Research |