Läs mer
8-Hydroxykinolin, TRC
Produktkod. 30137751
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137751 10 g
17999939 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137751 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95326510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C9 H7 N O
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Synonym 8-Quinolinol, 1-Azanaphthalene-8-ol, 8-Hydroxychinolin, 8-Hydroxyquinoline, 8-OQ, 8-Oxyquinoline, 8-Quinol, AQ+, Albisal, Fennosan H 30, NSC 2039, NSC 285166, NSC 402623, NSC 48037, NSC 54230, NSC 615011, NSC 82404, NSC 82405, NSC 82409, NSC 82410, NSC 82412, Oxin, Oxine, Oxoquinoline, Oxychinolin, Oxyquinoline, Phenopyridine, Quinophenol, Tumex
IUPAC-namn Kinolin-8-ol
LEDER Oc1cccc2cccnc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinoline
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
Formel vikt 145.0528