Läs mer
8-Hydroxyquinoline (White to Light-Buff Needles or Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10113243
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10113243 100 g Glass Bottle 100g
1 options
Produktkod. 10113243 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP436100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
8-Hydroxyquinoline is used to stabilize phenol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Alfa vektor Hydroxyquinoline
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Smältpunkt 72°C
Färg White Beige Yellow
Kokpunkt 267°C
Tändningsrester 0.05% max.
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C9H7NO
MDL-nummer MFCD00006807
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 4881
Synonym 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
Löslighetsinformation 0.05% max. Insoluble in Alcohol
InChI-nyckel MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
IUPAC-namn quinolin-8-ol
Molekylvikt (g/mol) 145.16
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
Formel vikt 145.16
Ångtryck 4.7hPa at 100°C
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 8-Hydroxyquinoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.