Läs mer
8-isotiocyanato-1,3,6-pyrentrisulfonsyra trinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30403140
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30403140 250 mg
1 options
Produktkod. 30403140 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI905600250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 8-Isothiocyanato-1,3,6-pyrenetrisulfonic Acid Trisodium Salt
CAS 1034442-47-1
Molekylformel C17H6NNa3O9S4
Kvantitet 250 mg
Synonym 7-Isothiocyanato-1,3,6-pyrenetrisulfonic Acid Sodium Salt, Trisodium 8-Isothiocyanatopyrene-1,3,6-trisulfonate
InChI formel InChI=1S/C17H9NO9S4.3Na/c19-29(20,21)13-5-12(18-7-28)8-1-2-10-14(30(22,23)24)6-15(31(25,26)27)11-4-3-9(13)16(8)17(10)11;;;/h1-6H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(c2ccc3c(c(cc4ccc1c2c34)N=C=S)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Molekylvikt (g/mol) 565.46