Läs mer
8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 11373217
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373217 250 mg 250mg
11363217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13751.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 32178-63-5 | C12H14O3 | 206.241 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32178-63-5
Molekylformel C12H14O3
Molekylvikt (g/mol) 206.241
MDL-nummer MFCD01075657
InChI-nyckel VOAFGTBETRJDPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphtalene-2-carboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-8-methoxynaphthalene-2-carboxylic acid, 8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid, 8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydrophtalene-2-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydro-8-methoxy
PubChem CID 3624709
IUPAC-namn 8-metoxi-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2-karboxylsyra
LEDER COC1=CC=CC2=C1CC(CC2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Smältpunkt 141°C to 143°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 2269890
Formel vikt 206.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.