Läs mer
8-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one, Mikromol™
Beskrivning
8-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]-benzimidazol-2(12H)-one |
| CAS | 125656-82-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 8-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]-benzimidazol-2(12H)-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H13 N3 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Omeprazole Imp. F (EP), Omeprazole USP Related Compound F and G Mixture, Omeprazole USP RC F and G Mixture, 8-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one, Omeprazole Related Compound F, Esomeprazole Sodium Impurity F, Omeprazole Impurity F, Esomeprazole Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13N3O2S/c1-8-7-18-13(9(2)14(8)20)15(22)19-12-5-4-10(21-3)6-11(12)17-16(18)19/h4-7H,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc2c(c1)nc3N4C=C(C)C(=O)C(=C4C(=S)n23)C |
| IUPAC-namn | 8-Methoxy-1,3-dimethyl-12-thioxopyrido[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]benzimidazol-2(12H)-one |
| Visa mer |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?