Läs mer
8-Methoxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Methoxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone |
| CAS | 90915-45-0 |
| Molekylformel | C10 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4(3H)-Quinazolinone','8-methoxy-2-methyl-, 4(1H)-Quinazolinone','8-methoxy-2-methyl- (9CI), 8-Methoxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, 8-Methoxy-2-methylquinazolin-4-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O2/c1-6-11-9-7(10(13)12-6)4-3-5-8(9)14-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,12,13) |
| LEDER | COc1cccc2C(=O)N=C(C)Nc12 |
| IUPAC-namn | 8-methoxy-2-methyl-1H-quinazolin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.2 |
| Formel vikt | 190.0742 |