Läs mer
8-Methoxy-3-methylquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Methoxy-3-methylquinoline |
| CAS | 112955-06-3 |
| Molekylformel | C40 H48 O9 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Methyl-8-methoxyquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C40H48O9S/c1-6-50-40-39(48-26-31-13-21-35(44-5)22-14-31)38(47-25-30-11-19-34(43-4)20-12-30)37(46-24-29-9-17-33(42-3)18-10-29)36(49-40)27-45-23-28-7-15-32(41-2)16-8-28/h7-22,36-40H,6,23-27H2,1-5H3/t36?,37-,38?,39?,40-/m0/s1 |
| LEDER | CCS[C@@H]1OC(COCc2ccc(OC)cc2)[C@H](OCc3ccc(OC)cc3)C(OCc4ccc(OC)cc4)C1OCc5ccc(OC)cc5 |
| IUPAC-namn | (2S,5S)-2-ethylsulfanyl-3,4,5-tris[(4-methoxyphenyl)methoxy]-6-[(4-methoxyphenyl)methoxymethyl]oxane |
| Molekylvikt (g/mol) | 704.869 |
| Formel vikt | 704.302 |