Läs mer
8-methoxy-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-methoxy-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid |
| CAS | 5446-56-0 |
| Molekylformel | C10H9NO5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO5/c1-15-7-3-5(10(13)14)2-6-9(7)16-4-8(12)11-6/h2-3H,4H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| LEDER | COc1cc(cc2NC(=O)COc12)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 8-methoxy-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.18 |
| Formel vikt | 223.0481 |