Läs mer
8-Methoxy-d3 Psoralen, TRC
Produktkod. 30479401
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479401 25 mg
30465782 5 mg
30477586 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30479401 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26079825MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80386-99-8
Molekylformel C12 2H3 H5 O4
Molekylvikt (g/mol) 219.21
Synonym 9-(Methoxy-d3)-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Methoxsalen-d3
IUPAC-namn 9-(trideuteriomethoxy)furo[3,2-g]chromen-7-one
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Methoxy-d3 Psoralen
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3/i1D3
Formel vikt 219.0611