Läs mer
8-Metoxipsoralen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xanthotoxin |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3 |
| Formel vikt | 216.0423 |