Läs mer
8-Methoxycarbonyloctanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Methoxycarbonyloctanoic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O4/c1-14-10(13)8-6-4-2-3-5-7-9(11)12/h2-8H2,1H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 202.1205 |