Läs mer
8-Methoxyjulolidine, 95%
Produktkod. 15407017
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407017 1 g 1g
15417017 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34100.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63468-83-7 | C13H17NO | 203.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63468-83-7
Molekylformel C13H17NO
Molekylvikt (g/mol) 203.29
MDL-nummer MFCD00037096
InChI-nyckel ZSKPEBROOQBZNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-methoxyjulolidine, 8-methoxy-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline, enamine_005788, 8-methoxy-1-azatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-5,7,9 13-triene
PubChem CID 2829840
IUPAC-namn 6-metoxi-1-azatricyklo[7.3.1.0^,13]trideka-5,7,9(13)-trien
LEDER COC1=C2CCCN3CCCC(C=C1)=C23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Methoxyjulolidine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 203.28
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.