Läs mer
8-Methoxymethyl-1-methyl-3-(2-methylpropyl) Xanthine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Methoxymethyl-1-methyl-3-(2-methylpropyl) Xanthine |
| CAS | 78033-08-6 |
| Molekylformel | C12 H18 N4 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N4O3/c1-7(2)5-16-10-9(11(17)15(3)12(16)18)13-8(14-10)6-19-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,14) |
| LEDER | COCc1nc2N(CC(C)C)C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]1 |
| IUPAC-namn | 8-(methoxymethyl)-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-7H-purine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.3 |
| Formel vikt | 266.1379 |