Läs mer
8-Methoxypsoralen, 98%
Produktkod. 11488976
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488976 1 g 1g
11498976 5 g 5g
11408986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17108.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 298-81-7 | C12H8O4 | 216.19 g/mol
8-Methoxypsoralen, används i fotokemoterapi (metoxsalen med långvågig ultraviolett strålning) är indicerat för repigmentering av idiopatisk vitiligo. Det används också i fotoferes (metoxsalen med långvågig ultraviolett strålning av vita blodkroppar) är indicerat för användning med UVAR* System i palliativ behandling av hudmanifestationer av kutant T-cellslymfom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
8-Methoxypsoralen, används i fotokemoterapi (metoxsalen med långvågig ultraviolett strålning) är indicerat för repigmentering av idiopatisk vitiligo. Det används också i fotoferes (metoxsalen med långvågig ultraviolett strålning av vita blodkroppar) är indicerat för användning med UVAR* System i palliativ behandling av hudmanifestationer av kutant T-cellslymfom.
Löslighet
Löslig i aceton, etanol (lätt), ättiksyra och kloroform (50 mg/ml). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Ljuskänslig. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-81-7
Molekylformel C12H8O4
Molekylvikt (g/mol) 216.19
MDL-nummer MFCD00005009
InChI-nyckel QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxsalen, 8-methoxypsoralen, xanthotoxin, meladinine, ammoidin, oxsoralen, meloxine, oxypsoralen, xanthotoxine, meladinin
PubChem CID 4114
ChEBI CHEBI:18358
IUPAC-namn 9-metoxifuro[3,2-g]kromen-7-on
LEDER COC1=C2OC=CC2=CC2=C1OC(=O)C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Methoxypsoralen
Smältpunkt 146°C to 150°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 196453
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,5988
Löslighetsinformation Soluble in acetone,ethanol (slight),acetic acid,and chloroform (50mg/ml). Insoluble in water.
Formel vikt 216.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.