missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-Methoxypyrene-1,3,6-trisulfonic Acid Trisodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Methoxypyrene-1,3,6-trisulfonic Acid Trisodium Salt |
| CAS | 82962-86-5 |
| Molekylformel | C24 H38 N2 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Trisodium 8-Methoxy-1,3,6-pyrenetrisulfonate, 8-Methoxypyrene-1,3,6-trisulfonic Acid Sodium Salt (1:3) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38N2O/c1-27-24-14-6-12-22-20(8-5-13-23(22)24)9-7-15-25-16-18-26(19-17-25)21-10-3-2-4-11-21/h6,12,14,20-21H,2-5,7-11,13,15-19H2,1H3 |
| LEDER | COc1cccc2C(CCCN3CCN(CC3)C4CCCCC4)CCCc12 |
| IUPAC-namn | 1-cyclohexyl-4-[3-(5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)propyl]piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.571 |
| Formel vikt | 370.298 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?