Läs mer
8-Methyl-1-nonyl Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-methylnonan-1-ol |
| CAS | 55505-26-5 |
| Molekylformel | C10 H22 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Nonanol, 8-methyl- (6 CI, 9 CI, ACI), 8-Methyl-1-nonanol (ACI), 8-Methylnonanol |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H22O/c1-10(2)8-6-4-3-5-7-9-11/h10-11 H,3-9H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)CCCCCCCO |
| IUPAC-namn | 8-methylnonan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.2811 |
| Formel vikt | 158.1671 g/mol |
| Visa mer |