Läs mer
8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-amin-dihydroklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10314272
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10314272 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10374362 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10314272 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB14320DA
Kemiska identifierare
CAS 646477-45-4
Molekylformel C8H18Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 213.146
MDL-nummer MFCD07366481
InChI-nyckel KVYQKWPZQKGICY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-amine dihydrochloride, 8-methyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-amine dihydrochloride, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-amine, 8-methyl-, dihydrochloride, 3-alpha-aminotropane dihydrochloride, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ylamine dihydrochloride, 3-amino-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane dihydrochloride, 8-methyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-aminedihydrochloride
PubChem CID 2775928
IUPAC-namn 8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-amin;dihydroklorid
LEDER CN1C2CCC1CC(C2)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 213.15
Procent renhet 90%