Läs mer
8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-amin-dihydroklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride |
| CAS Min % | 89.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 213.15 |
| Procent renhet | 90% |