Läs mer
8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-onoximhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one oxime hydrochloride |
| CAS | 212079-30-6 |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C8H15ClN2O |
| MDL-nummer | MFCD01073570 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one oxime hydrochloride, n-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine hydrochloride, 8-methyl-8-azabicyclo3.2.1octan-3-one oxime hydrochloride, n-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine-hydrogen chloride 1/1, n-3e-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine hydrochloride |
| Visa mer |