missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-Methylnonanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Methylnonanal |
| CAS | 3085-26-5 |
| Molekylformel | C10H20O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-10(2)8-6-4-3-5-7-9-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)CCCCCCC=O |
| IUPAC-namn | 8-methylnonanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.27 |
| Formel vikt | 156.1514 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?