Läs mer
8-Methylquinoline, 97+%
Produktkod. 11362086
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362086 5 g 5g
11372086 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03288.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 611-32-5 | C10H9N | 143.19 g/mol
8-Methylkinolin har använts vid framställning av osmiumkloridofosfinkomplex, som kinolinkarbentautomerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
8-Methylkinolin har använts vid framställning av osmiumkloridofosfinkomplex, som kinolinkarbentautomerer.
Löslighet Lösligt i vatten 0,1-0,5 g
/100 ml vid 17 C.°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-32-5
Molekylformel C10H9N
Molekylvikt (g/mol) 143.19
MDL-nummer MFCD00006810
InChI-nyckel JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 8-methyl, 8-methyl-quinoline, ccris 408, 8-methyl, o-toluquinoline, 8-metyl quinoline, 8-methyl quinoline, pubchem5806, acmc-209mpf, dsstox_cid_888
PubChem CID 11910
ChEBI CHEBI:48984
IUPAC-namn 8-metylkinolin
LEDER CC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Methylquinoline
Smältpunkt -80°C
Densitet 1.074
Kokpunkt 134°C to 136°C (25 mmHg)
Flampunkt 105°C (221°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.615
Kvantitet 5 g
Beilstein 111340
Löslighetsinformation Soluble in water 0.1-0.5g/100 mL at 17°C.
Formel vikt 143.19
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.