Läs mer
8-metylkinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10752491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10752491 25 g Glasflaska 25g
10037832 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10752491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 303620250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 611-32-5 | C10H9N | 143.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-32-5
Molekylformel C10H9N
Molekylvikt (g/mol) 143.19
MDL-nummer MFCD00006810
InChI-nyckel JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 8-methyl, 8-methyl-quinoline, ccris 408, 8-methyl, o-toluquinoline, 8-metyl quinoline, 8-methyl quinoline, pubchem5806, acmc-209mpf, dsstox_cid_888
PubChem CID 11910
ChEBI CHEBI:48984
IUPAC-namn 8-metylkinolin
LEDER CC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Methylquinoline
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -80°C
Färg Gult
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kokpunkt 245°C to 248°C
Flampunkt 104°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.6140 to 1.6160 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 143.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.