Läs mer
8-Methylquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Methylquinoline |
| CAS | 611-32-5 |
| Molekylformel | C10 H9 N |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | NSC 9409 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N/c1-8-4-2-5-9-6-3-7-11-10(8)9/h2-7H,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc2cccnc12 |
| IUPAC-namn | 8-methylquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.185 |
| Formel vikt | 143.0735 |