Läs mer
8-Methylxanthine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Methylxanthine |
| CAS | 17338-96-4 |
| Molekylformel | C6H6N4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O2/c1-2-7-3-4(8-2)9-6(12)10-5(3)11/h1H3,(H3,7,8,9,10,11,12) |
| LEDER | CC1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2 |
| IUPAC-namn | 8-methyl-3,7-dihydropurine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.14 |
| Formel vikt | 166.0491 |