Läs mer
Fisherbrand™ 8 mm Glass Standard Opening Screw Thread Vials (8-425)
Produktkod. 16437855 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Markeringspunkt:
Ja
Graderad:
Ja
Produktkod. Färg Markeringspunkt Graderad
16437855 Bärnsten Ja Ja
1 options
Produktkod. 16437855
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fisherbrand™ 8 mm screw thread vials feature superior glass design and available with a write-on patch and graduations for convenient sample identification.
  • Available with write-on patch with graduation for convenient sample identification
  • Superior quality clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1 Class B) glass
  • Recommended for the following instruments:
    • Beckman
    • CTC
    • Gilson
    • Knauer
    • Shimadzu
    • Spark Holland
    • Varian
    • VWR (Merck)/Hitachi
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 1.5 mL
Graderad Ja
Examen 0.5, 1.0 and 1.5 mL
Antal per förpackning 100
Storlek (metrisk) öppning 8 mm
Volym (metrisk) Rest < 170 μL
Basstil Flat Bottom
Produktlinje Fisherbrand
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Screw Cap
Stängningsstorlek 8 mm
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 1.5 mL
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp Screw Thread Autosampler Vial