missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

8-[N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylaminium]-1,3-dimethylxanthine inner salt, Mikromol™

Produktkod. 17950696
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17950696 100 mg
17923586 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17950696 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0599.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

8-[N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylaminium]-1,3-dimethylxanthine inner salt
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 8-[N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylaminium]-1,3-dimethylxanthine inner salt
CAS 64487-94-1
Analyt- eller komponentnamn 8-[N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylaminium]-1,3-dimethylxanthine inner salt
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C24 H27 N5 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 8-[N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylaminium]-1,3-dimethylxanthine inner salt
InChI formel InChI=1S/C24H27N5O3/c1-27-21-19(22(30)28(2)24(27)31)25-23(26-21)29(3,4)15-16-32-20(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18/h5-14,20H,15-16H2,1-4H3
LEDER CN1C(=O)N(C)c2nc([n-]c2C1=O)[N+](C)(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn 2-benzhydryloxyethyl-(1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-7-id-8-yl)-dimethylazanium
Molekylvikt (g/mol) 433.5
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 433.2114 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.