Läs mer
8-nitro-1-pyrenol-d8 (~85 %), TRC
Produktkod. 30473776
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473776 1 mg
30481880 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30473776 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5199921MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C16HD8NO3
Molekylvikt (g/mol) 271.39
Synonym 1-Nitro-8-hydroxypyrene-d8, 1-Nitropyren-8-ol, 8-Hydroxy-1-nitropyrene-d8
LEDER OC1=C([2H])C([2H])=C2C3=C1C([2H])=C([2H])C4=C3C(C([2H])=C2[2H])=C([2H])C([2H])=C4[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Nitro-1-pyrenol-d8
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H9NO3/c18-14-8-4-10-2-1-9-3-7-13(17(19)20)11-5-6-12(14)16(10)15(9)11/h1-8,18H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D