Läs mer
8-Nitroguanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Nitroguanine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N6O3/c6-4-8-2-1(3(12)10-4)7-5(9-2)11(13)14/h(H4,6,7,8,9,10,12) |
| Formel vikt | 196.0345 |