Läs mer
8-Nitroquinoline, 98%
Produktkod. 11405607
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405607 5 g 5g
11415607 25 g 25g
11425607 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23574.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 607-35-2 | C9H6N2O2 | 174.159 g/mol
8-Nitrokinolin används vid framställning av bisubstituerad fenoxi-6-metoxi-8-aminokinolin. Det används för att framställa furazano [3,4-h] kinolin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
8-Nitrokinolin används vid framställning av bisubstituerad fenoxi-6-metoxi-8-aminokinolin. Det används för att framställa furazano [3,4-h] kinolin.
Löslighet Löslig i etanol
, etyleter och bensen, lätt löslig i kallt vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 607-35-2
Molekylformel C9H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 174.159
MDL-nummer MFCD00006806
InChI-nyckel OQHHSGRZCKGLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 8-nitro, unii-ywo6s88v4v, ccris 457, ywo6s88v4v, 8-nitroqunioline, 4msn, 8-nitro-quinoline, gilstone-yellow, zlchem 249, pubchem5825
PubChem CID 11830
IUPAC-namn 8-nitrokinolin
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N=CC=C2
Specifications
Kemiskt namn eller material 8-Nitroquinoline
Smältpunkt 86°C to 90°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 135178
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,ethyl ether and benzene,slightly soluble in cold water.
Formel vikt 174.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.