Läs mer
8-Nonadecanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Nonadecanone |
| CAS | 112466-88-3 |
| Molekylformel | C19H38O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Nonadecan-8-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38O/c1-3-5-7-9-10-11-12-14-16-18-19(20)17-15-13-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC |
| IUPAC-namn | nonadecan-8-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.5 |
| Formel vikt | 282.2923 |