missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
8-Nonenal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Nonenal |
| CAS | 39770-04-2 |
| Molekylformel | C9H16O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 8-Nonen-1-al |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2,9H,1,3-8H2 |
| LEDER | C=CCCCCCCC=O |
| IUPAC-namn | non-8-enal |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.22 |
| Formel vikt | 140.1201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?