Läs mer
8-O-Benzyl Carmoterol Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30329082
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30329082 10 mg
1 options
Produktkod. 30329082 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB23310010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-O-Benzyl Carmoterol Hydrochloride
CAS 1052689-06-1
Molekylformel C28H31ClN2O4
Kvantitet 10 mg
Synonym 5-[(1R)-1-Hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]-8-(phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C28H30N2O4.ClH/c1-19(16-20-8-10-22(33-2)11-9-20)29-17-25(31)23-12-14-26(28-24(23)13-15-27(32)30-28)34-18-21-6-4-3-5-7-21;/h3-15,19,25,29,31H,16-18H2,1-2H3,(H,30,32);1H/t19-,25+;/m1./s1
LEDER Cl.COc1ccc(C[C@@H](C)NC[C@H](O)c2ccc(OCc3ccccc3)c4NC(=O)C=Cc24)cc1
IUPAC-namn 5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(2R)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]ethyl]-8-phenylmethoxy-1H-quinolin-2-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 495.01
Formel vikt 494.1972