Läs mer
8-Octanolactam, 98%
Produktkod. 11428557
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11428557 5 g 5g
11438557 25 g 25g
11448557 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11428557 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18621.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 935-30-8 | C8H15NO | 141.214 g/mol
2-Azacyklononanon har använts som en intern standard vätskekromatografi-ultraviolett detektionsmetod för bestämning av kaprolaktam i det vattenhaltiga livsmedelsstimulerande medlet 3 % ättiksyra (vikt/volym).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Azacyclononanone har använts som en intern standard vätskekromatografi
-ultraviolett detektionsmetod för bestämning av kaprolaktam i det vattenhaltiga livsmedelsstimulerande medlet 3 % ättiksyra (vikt/volym).
Löslighet Löslig i metanol
(nästan genomskinlig).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 935-30-8
Molekylformel C8H15NO
Molekylvikt (g/mol) 141.214
MDL-nummer MFCD00003273
InChI-nyckel YDLSUFFXJYEVHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-azacyclononanone, caprylolactam, capryllactam, azacyclononan-2-one, 8-octanelactam, 8-aminooctanoic acid lactam, 2-perhydroazoninone, 2h-azonin-2-one, octahydro, cyclooctanone lactam, octamethylenimine, 2-oxo
PubChem CID 13632
IUPAC-namn azonan-2-one
LEDER C1CCCC(=O)NCCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material 8-Octanolactam
Smältpunkt 72°C to 75°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 109775
Löslighetsinformation Soluble in methanol (almost transparency).
Formel vikt 141.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.