Läs mer
8-OH-DPAT, MedChemExpress
Beskrivning
8-OH-DPAT is a potent and selective 5-HT agonist, with a pIC50 of 8.19 for 5-HT1A and a Ki of 466 nM for 5-HT7
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-OH-DPAT |
| CAS | 78950-78-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H25NO |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 8-Hydroxy-DPAT |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (404.24 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=C2CC(N(CCC)CCC)CCC2=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.38 |
| Visa mer |