Läs mer
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride |
| CAS | 54745-74-3 |
| Molekylformel | C6H12ClNO |
| MDL-nummer | MFCD09800611 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | C1(O2)CNCC2CC1.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.62 |
| Procent renhet | 97% |