Läs mer
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride, 97%
Produktkod. 15400739
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400739 5 g 5g
15488536 250 mg 250mg
15490729 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15400739 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63825.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 54745-74-3 | C6H12ClNO | 149.62 g/mol
8-Oxa-3-azabicyklo[3.2.1]oktanhydroklorid används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
8-Oxa-3-azabicyklo[3.2.1]oktanhydroklorid används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54745-74-3
Molekylformel C6H12ClNO
Molekylvikt (g/mol) 149.62
MDL-nummer MFCD17926456,MFCD09800611
InChI-nyckel XADOTNAXKKFKDY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3,2,1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane hcl, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octanehydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane, hydrochloride, 8-oxa-3-aza-bicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclooctane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane-hcl, 8-oxa-3-aza-bicyclo 3.2.1 octane hcl
PubChem CID 21983536
LEDER Cl.C1CC2CNCC1O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 8-oxa-3-azabicyklo[3.2.1]oktanhydroklorid
Formel vikt 149.62
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.