Läs mer
8-Oxo-2’-deoxyadenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Oxo-2'-deoxyadenosine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(10(18)14-7)6-1-4(17)5(2-16)19-6/h3-6,16-17H,1-2H2,(H,14,18)(H2,11,12,13)/t4-,5+,6+/m0/s1 |
| Formel vikt | 267.0968 |