Läs mer
8-Oxo-2’-deoxyguanosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O5/c11-9-13-7-6(8(18)14-9)12-10(19)15(7)5-1-3(17)4(2-16)20-5/h3-5,16-17H,1-2H2,(H,12,19)(H3,11,13,14,18)/t3-,4+,5+/m0/s1 |
| Formel vikt | 283.0917 |
| Procent renhet | >95% |