Läs mer
8-Oxo-Benzylguanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Oxo-Benzylguanine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N5O2/c13-11-15-9-8(14-12(18)16-9)10(17-11)19-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H4,13,14,15,16,17,18) |
| Formel vikt | 257.0913 |
| Procent renhet | >95% |