Läs mer
8-Oxoadenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Oxoadenosine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O5/c11-7-4-8(13-2-12-7)15(10(19)14-4)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H,14,19)(H2,11,12,13)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 283.0917 |