Läs mer
8(-p-Sulfophenyl)theophylline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8(-p-Sulfophenyl)theophylline |
| CAS | 80206-91-3 |
| Molekylformel | C13 H12 N4 O5 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 8-(4-Sulfophenyl)theophylline, 1,3-Dimethyl-8-(p-sulfophenyl)xanthine, 4-(2,3,6,7-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1H-purin-8-yl)benzenesulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4O5S/c1-16-11-9(12(18)17(2)13(16)19)14-10(15-11)7-3-5-8(6-4-7)23(20,21)22/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)(H,20,21,22) |
| LEDER | CN1C(=O)N(C)c2nc([nH]c2C1=O)c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7H-purin-8-yl)benzenesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.323 |
| Formel vikt | 336.053 |