Läs mer
8-(p-Toluenesulfonylamino)quinoline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15411608
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411608 1 g 1g
15421608 5 g 5g
15431608 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55386.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10304-39-9
Molekylformel C16H14N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 298.36
MDL-nummer MFCD00168990
InChI-nyckel ZSMKPYXVUIWTCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-tosylamino quinoline, 8-p-tosylaminoquinoline, benzenesulfonamide, 4-methyl-n-8-quinolinyl, 8-p-tolylsulfonamido quinoline, 8-p-tolylsulfonylamino quinoline, 8-p-toluenesulfonylamino quinoline, p-toluenesulfonamide, n-8-quinolyl, 4-methyl-n-quinolin-8-yl benzenesulfonamide, 8-4-tolylsulfonylamino quinoline, 4-methyl-n-8-quinolinylbenzenesulfonamide
PubChem CID 82533
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-(p-Toluenesulfonylamino)quinoline
Smältpunkt 154°C to 158°C
Färg Brun till vit
Kvantitet 1 g
Beilstein 264159
IUPAC-namn 4-methyl-N-(quinolin-8-yl)benzene-1-sulfonamide
Formel vikt 298.36
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast